Läs mer
Dimetylamin, 26 viktprocent lösning i vatten, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-115888 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10166890
Brand: Thermo Scientific Acros 408000010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylamine
CAS 124-40-3, 7732-18-5
Smältpunkt -37.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.8900g/mL, 0.89
Kokpunkt 54.0°C
Flampunkt −18°C
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C2H7N
Linjär formel (CH3)2NH
Brytningsindex 1.37
MDL-nummer MFCD00008288
Kvantitet 1 kg
Beilstein 04,39
Fieser 07,119
Merck Index 15,325
Synonym dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
Löslighetsinformation Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
InChI-nyckel ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CNC
IUPAC-namn N-metylmetanamin
Molekylvikt (g/mol) 45.07
PubChem CID 674
ChEBI CHEBI:17170
Formel vikt 45.07
Procent renhet 25 to 27%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.