Läs mer
Dimetylaminhydroklorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7081940
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11490083
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12133.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Dimetylaminhydroklorid används som mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel som ranitidin och metformin, tramadol och amlodipin. Det används som en föregångare till atrazin. Det är associerat med natriumacetat och används för att utföra Willgerodt- Kindler reaktion för att framställa amider. Dess fria bas reagerar med koldisulfid för att få dimetylditiokarbamat som används vid gummivulkanisering. Det är involverat i syntesen av dimetyl-(1-metyl-pyrrol-2-ylmetyl)-amin genom att reagera med 1-metylpyrrol och formaldehyd.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dimetylaminhydroklorid används som mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel som ranitidin och metformin, tramadol och amlodipin. Det används som en föregångare till atrazin. Det är associerat med natriumacetat och används för att utföra Willgerodt- Kindler reaktion för att framställa amider. Dess fria bas reagerar med koldisulfid för att få dimetylditiokarbamat som används vid gummivulkanisering. Det är involverat i syntesen av dimetyl-(1-metyl-pyrrol-2-ylmetyl)-amin genom att reagera med 1-metylpyrrol och formaldehyd.
Löslighet Löslig i vatten,
alkohol och kloroform.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 506-59-2
Molekylformel C2H8ClN
Molekylvikt (g/mol) 81.543
MDL-nummer MFCD00012477
InChI-nyckel IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylamine hydrochloride, n-methylmethanamine hydrochloride, dimethylammonium chloride, methanamine, n-methyl-, hydrochloride, dimethylamine hcl, dimethylaminehydrochloride, unii-7m4cwb6aok, dimethylamine, hydrochloride, hydrochloric acid dimethylamine, n,n-dimethylamine hydrochloride
PubChem CID 10473
IUPAC-namn N-metylmetanamin;hydroklorid
LEDER CNC.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylamine hydrochloride
Smältpunkt 168°C to 174°C
Kvantitet 250 g
Beilstein 3589311
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,3228
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol and chloroform
Formel vikt 81.55
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethylamine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Dimethylamine hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.