Läs mer
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 oligonukleotid HPLC-kolonner
Produktkod. 11371843
Längd (metrisk):
50 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4 mm
4.6 mm
9 mm
22 mm
Partikelstorlek:
4μ m
8μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11371843
Brand: Thermo Scientific™ 063423
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Njut av starkt anjonbyte för högupplöst analys och rening av syntetiska oligonukleotider med Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 oligonukleotid HPLC-kolonner.
Njut av starkt anjonbyte för högupplöst analys och rening av syntetiska oligonukleotider med Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 oligonukleotid HPLC-kolonner.
  • Uppnå n, n-1 upplösning för oligonukleotider
  • Lös upp oligonukleotider med sekundära strukturer
  • Analysera fosfortioatrenheten
  • Selektivitetskontroll med elueringsmedlets pH, salt och lösningsmedel
  • Lös RNA med avvikande (2'– 5') länkar från normalt SSRNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Skyddskolonn
Diameter (metrisk) 2 mm
För användning med HPAE-PAD
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 4000 psi (275 bar)
Partikelstorlek 8μ m
pH 2,5 till 12,5
Porstorlek Icke-porös
Kvantitet Varje
Temperatur 85 °C
Stationär fas Kvartärt ammonium
Produktlinje DNAPac
Förpackningsmaterial Icke-porös polymer
Kolumntyp Jonbyte
Fas Jonbyte
Typ Skyddskolonn
Teknik Bio-LC
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.