Läs mer
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 oligonukleotid HPLC-kolonner
Beskrivning
Njut av starkt anjonbyte för högupplöst analys och rening av syntetiska oligonukleotider med Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 oligonukleotid HPLC-kolonner.
- Uppnå n, n-1 upplösning för oligonukleotider
- Lös upp oligonukleotider med sekundära strukturer
- Analysera fosfortioatrenheten
- Selektivitetskontroll med elueringsmedlets pH, salt och lösningsmedel
- Lös RNA med avvikande (2'– 5') länkar från normalt SSRNA
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| För användning med | UltiMate 3000 Titanium System |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Max. Tryck | 10 000 psi (690 bar) |
| Partikelstorlek | 4μ m |
| pH | 2,5 till 12,5 |
| Porstorlek | Icke-porös |
| Kvantitet | Varje |
| Temperatur | 85 °C |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.