Läs mer
Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS1 och NG1 IC kolumner
Produktkod. 15520224 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
35 mm
50 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4 mm
Partikelstorlek:
5 μm
10 μm
Kolumntyp:
Analytisk
Mixed Mode
Skydda
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15520224
Brand: Thermo Scientific™ 088762
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Uppnå högeffektiva separationer av hydrofoba, joniserbara föreningar med dessa polymerbaserade, omvändfaskolonner.
Uppnå högeffektiva separationer av hydrofoba, joniserbara föreningar med Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS1 10 μm Analytisk& Vaktkolonner. Kolumnerna för jonpar eller jonundertryckande kromatografi, dessa polymerbaserade, omvändfaskolonner ger utmärkt upplösning och toppform. Förpackningen är en neutral, makroporös etylvinylbensenpolymer med stor yta tvärbunden med 55 % divinylbensen, vilket gör IonPac NS1-kolonner som är resistenta mot lösningsmedel, syror och baser samtidigt som det tillåter användning av elueringsmedel från pH 0 till 14.
Polymer-Based Columns for Efficient Reversed-Phase Separations
  • Ideal for separation of large molecules that carry localized charges, such as surfactants
  • Can be used for traditional polymeric reversed-phase applications
  • Use with ion-pair chromatography for difficult separations
  • Available in 5 and 10μm particle sizes
Key Applications
Use IonPac NS1 columns for reliable separations of various compounds: High molecular weight aliphatic, carboxylic acids; Alkyl and aromatic sulfates and sulfonates; Quaternary ammonium ions; Water-soluble vitamins; Sulfur oxides; Metal cyanide complexes; Phenols
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumntyp Mixed Mode
Flödeshastighet 1 mL/min
För användning med (applikation) Reversed Phase, Ion-Pairing, Ion-Suppression
Max. Tryck 1700 psi (117 bar)
Partikelstorlek 10 μm
Stationär fas Divinylbenzene
Förpackningsmaterial Macroporous Ethylvinylbenzene Polymer
pH 0 to 14
Längd (metrisk) 250 mm
Diameter (metrisk) 2 mm
Gröna funktioner Responsibly packaged
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.