Läs mer
Thermo Scientific™ Dionex™ MAbPac ™SCX-10 jonbyteskolonner
Produktkod. p-4256344
Inkluderar:
1 Lot of Resin
3 massor av harts
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15530244
Brand: Thermo Scientific™ 088783
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För högupplöst separation och analys av monoklonala antikroppsvarianter
  • Oöverträffade högupplösta separationer
  • Exceptionellt hög effektivitet
  • Högsta upplösning av monoklonala antikroppsvarianter
  • Oöverträffad kolumn-till-kolumn och parti-till-lot-reproducerbarhet
  • Hydrofoba interaktioner elimineras
  • Utmärkt för stabilitetstestning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Bio-LC
Inkluderar 3 massor av harts