Läs mer
Thermo Scientific™ OmniPac™ PAX-100 HPLC-kolonner
Produktkod. 11381713 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
50 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11381713
Brand: Thermo Scientific™ 042150
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att optimera separationer av hydrofoba och halogenerade anjoner, använd denna lösningsmedelskompatibla anjonbytarkolonn.
För att optimera separationer av hydrofoba och halogenerade anjoner, använd Thermo Scientific™ OmniPac™ PAX-100 kolumn. Denna polymerbaserade anjonbytarkolonn är lösningsmedelskompatibel och stabil över hela pH-intervallet 1-14. Lösningsmedel kan användas för att påverka selektiviteten, solubilisera annars olösliga prover och för att avlägsna föroreningar för att förlänga kolonnens livslängd. De OmniPac PAX-100-kolonn är särskilt väl lämpad för analys av större organiska syror, inklusive alkylbensensulfonater, aromatiska syror, barbiturater, polyfosfater, inositolfosfater, tiocyanat, tiosulfat och jodat.
  • Består av ett lösningsmedelskompatibelt polymerbaserat mikroporöst substrat agglomererat med ett latexpärlskikt som bär anjonbytarfunktionaliteten
  • Jonbyteskapacitet på cirka 40 μekv/kolonn
  • 100 % lösningsmedelskompatibel och bör alltid köras med minst 1 % organiskt lösningsmedel i den mobila fasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumntyp Blandat läge
Flödeshastighet 1 ml/min
För användning med (applikation) Omvänd fas och jonbyte
Max. Tryck 4000 psi (275 bar)
Partikelstorlek 8.5μ m
Stationär fas Alkanol kvartär amin
Förpackningsmaterial Sfärisk, mikroporös polymer
pH 0 till 14
Porstorlek 60Å
Kvantitet Varje
USP typ L46
Längd (metrisk) 250 mm
Diameter (metrisk) 4 mm
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.