Läs mer
Thermo Scientific™ Dionex™ OnGuard™ II H patroner
Beskrivning
Ta bort höga halter av alkaliska jordartsmetaller och övergångsmetaller från provmatriser och neutralisera starkt alkaliska prover som natriumhydroxid eller natriumkarbonat. Karbonat kan sedan avlägsnas genom spridning av provet. De Thermo Scientific™ Dionex™ OnGuard™ II H Cartridge är en off-line provberedningsteknik som eliminerar dessa matrisinterferenser för att förbättra prestanda för jonkromatografi (IC) och underlätta jonanalys på låg nivå. Använd dem ensamma eller i serie, eller förbehandla upp till 12 prover parallellt med hjälp av tillvalet Thermo Scientific Dionex OnGuard Sample Prep Station.
Lös svåra applikationsproblem
- Öka känsligheten, sänka baslinjerna och få bättre separationer genom att ta bort fenoler, metaller, katjoner, anjoner, hydrofoba ämnen och mer
- Uppnå reproducerbara spårnivåbestämningar i koncentrerade matriser
- Öka livslängden för dina analytiska kolumner
- Används för ett brett spektrum av matriser tack vare bred pH-stabilitet
- Stöder applikationer med val av 1cc och 2,5cc format, såväl som sprutcylinderformat för robotbehandling (anpassad beställning)
Lätt att använda, läckagefri
- Läckagefri patron utan kanaler
- Snabba, säkra Luer-inloppsanslutningar
- Skickas med ett analyscertifikat som verifierar kapacitet, prestanda och renlighet
- Använd den valfria Dionex OnGuard provförberedande station och OnGuard provförbehandlingskassetter
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | H; 2.5 cc |
| För användning med (applikation) | Avlägsnande av höga nivåer av alkalisk jord och övergångsmetaller från provmatriser |
| För användning med (utrustning) | Dionex OnGuard Sample Prep Station |
| Material | Tvärbunden, styrenbaserad, sulfonsyraharts i väteform |
| Typ | OnGuard II H-kassett, 2,5-cc |
| Volym (metrisk) | 2.5 mL |
| Kvantitet | 1 |
| Produktlinje | OnGuard |