Läs mer
Thermo Scientific™ Dionex™ PEEK Ärmar
Produktkod. 11372133 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Anslutningar med smält kiseldioxidslang
Förbindelser med Microtight Union
Diameter (metrisk) Yttre:
30 μm
280 μm
280μ m
360μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Produktkod. 11372133
Brand: Thermo Scientific™ 160492
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific™ Dionex PEEK Ärmarna är precisionsskurna och polerade.
Thermo Scientific™ Dionex PEEK Ärmarna är precisionsskurna och polerade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning For fused silica tubing; 280 um OD
För användning med (utrustning) Anslutningar med smält kiseldioxidslang
Typ Tubing Sleeve
Diameter (metrisk) Yttre 280 μm
Produktlinje nanoLC