Läs mer
Thermo Scientific™ Dionex™ PEEK Ärmar
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Anslutningar med smält kiseldioxidslang
Förbindelser med Microtight Union
Diameter (metrisk) Yttre:
30 μm
280 μm
280μ m
360μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Beskrivning
Thermo Scientific™ Dionex PEEK Ärmarna är precisionsskurna och polerade.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | For fused silica tubing; 360 um OD |
| För användning med (utrustning) | Anslutningar med smält kiseldioxidslang |
| Typ | Tubing Sleeve |
| Diameter (metrisk) Yttre | 30 μm |
| Produktlinje | nanoLC |