Läs mer
Thermo Scientific™ Dionex™ Speciellt formulerad PTFE-slang
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beskrivning:
250 och 350 um ID
250 um ID; Lågt tryck
350 um ID; Lågt tryck
För användning med (utrustning):
Dionex UltiMate 3000 RSLC Nano System
Fused Silica Kapillärslang
Kapillärrör av smält kiseldioxid
Packungsgröße:
Paket med 2
Paket med 5
Beschreibung
Thermo Scientific™ Dionex Speciellt formulerad PTFE-slang används som anslutning för smält kiseldioxidslang (nano och lock LC).
Spezifikation
Spezifikation
| Beskrivning | 350 um ID; Lågt tryck |
| För användning med (utrustning) | Kapillärrör av smält kiseldioxid |
| Typ | Capillary Tubing |
| Produktlinje | nanoLC |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur