Läs mer
Justrite™ Dopptank för rengöring av delar
Produktkod. p-28301
Diameter (engelska) Inre:
13,7 tum
13,75 tum
Höjd (engelska):
13 tum
Vikt (engelska):
10 pund
12 pund
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13075603
Brand: Justrite™ 27615
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A Justrite Dopptank för rengöringsdel är idealisk för att tvätta eller blötlägga delar i brandfarliga vätskor
  • Bench-style tank with manually operated lid stays open while parts are washed
  • Fusible link melts at 74°C (165°F) and slams the cover shut in case of fire
  • Special corrosion-resistant 5 gal. model has polyethylene liners in the top and tank for use with harsh, corrosive chemicals
  • All models constructed of 24-gauge, lead-free coated steel
Certifikat
FM godkänd.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FM, TUV
Produkttyp Dip Tank
Förslutningstyp Manual Cap
Kapacitet (engelska) 5 gal.
Kapacitet (metrisk) 19 L
Färg Red
För användning med (applikation) For Washing or Soaking parts in Flammable Liquids
Material Steel
Avsluta Powder Paint
Inkluderar Self Close Cover
Höjd (engelska) 13 tum
Höjd (metrisk) 330 mm
Diameter (engelska) Inre 13,75 tum
Diameter (metrisk) Inre 349 mm
Vikt (engelska) 12 pund
Vikt (metrisk) 5.5 Kg