Läs mer
Diphenyl ether, 99%
Produktkod. 11422458
Kvantitet:
250 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
250g
500g
Produktkod. 11422458
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15791.0E
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 101-84-8 | C12H10O | 170.211 g/mol
Difenyleter används i stor utsträckning som värmeöverföringsmedel och färgämnesbärare. Det används som processhjälpmedel vid framställning av polyestrar. Det fungerar som en kemisk mellanprodukt i produktionen av ytaktiva ämnen och högtemperatursmörjmedel, brandskyddsmedel som polybromerade difenyletrar (PBDE) och doft för rengöringsmedel. Det spelar en viktig roll i Ferrario-reaktionen för att producera fenoxatiin, som finner tillämpning i polyamid- och polyimidproduktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Difenyleter används ofta som värmeöverföringsmedel och färgämnesbärare. Det används som processhjälpmedel vid framställning av polyestrar. Det fungerar som en kemisk mellanprodukt i produktionen av ytaktiva ämnen och högtemperatursmörjmedel, brandskyddsmedel som polybromerade difenyletrar (PBDE) och doft för rengöringsmedel. Det spelar en viktig roll i Ferrario-reaktionen för att producera fenoxatiin, som finner tillämpning i polyamid- och polyimidproduktion.
Löslighet
Löslig i alkohol, kloroform, etylacetat, bensen, dietyleter och isättika. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101-84-8
Molekylformel C12H10O
Molekylvikt (g/mol) 170.211
MDL-nummer MFCD00003034
InChI-nyckel USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl ether, diphenyl oxide, phenyl ether, oxydibenzene, phenyl oxide, oxybisbenzene, biphenyl oxide, 1,1'-oxydibenzene, benzene, 1,1'-oxybis, oxydiphenyl
PubChem CID 7583
ChEBI CHEBI:39258
IUPAC-namn fenoxibensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyl ether
Smältpunkt 26°C to 29°C
Densitet 1.071
Kokpunkt 258°C to 260°C
Flampunkt 125°C (257°F)
Odör Aromatic
Brytningsindex 1.5805
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 1364620
Merck Index 14,7288
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,chloroform,ethyl acetate,benzene,diethyl ether and glacial acetic acid. Insoluble in water.
Formel vikt 170.21
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diphenyl ether
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Diphenyl oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.