Läs mer
Diphenyliodonium hexafluorophosphate, 98%
Beskrivning
Difenyljodoniumhexafluorfosfat används som katjonisk fotoinitiator och fotosyragenerator. Det fungerar som en katalysator för fotokemisk polymerisation av olika monomerer. Vidare användes det som arylerande reagens såväl som en oxidant i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Difenyljodoniumhexafluorfosfat används som katjonisk fotoinitiator och fotosyragenerator. Det fungerar som en katalysator för fotokemisk polymerisation av olika monomerer. Vidare användes det som arylerande reagens såväl som en oxidant i organisk syntes.
Löslighet
Löslig i tetrahydrofuran, etylacetat, metanol, acetonitril, dimetylformamid, dimetylkarbonat. Svårlösligt i kloroform och diklormetan. Olösligt i pentaner, hexaner, toluen och dietyleter.
Noter
Ljuskänslig och hygroskopisk. Inkompatibel med starka syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenyliodonium hexafluorophosphate |
| Smältpunkt | 139°C to 144°C |
| Kvantitet | 250 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Känslighet | Light sensitive |
| Löslighetsinformation | Soluble in tetrahydrofuran,ethyl acetate,methanol,acetonitrile,dimethylformamide,dimethyl carbonate. Sparingly soluble in chloroform and dichloromethane. Insoluble in pentanes,hexanes,toluene and diethyl ether. |
| Formel vikt | 426.08 |
| Procent renhet | 98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.