Läs mer
Brady™ Riktningspiltejp
Mått (LxB):
33 m x 25 mm
33 m x 50 mm
33 mx 100 mm
Färg:
Svart på grått
Svart på ockra
Svart på orange
Svart på vitt
Vitt på blått
Vitt på grönt
Vitt på lila
Vitt på rött
Vitt på svart
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- Riktad flödespiltejp kan öka säkerheten, förbättra drifteffektiviteten och ger 360 graders synlighet.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ROHS Miljööverensstämmelse, EU-direktiv 2002/95/EC, EU-direktiv 67/548 och 88/379 |
| Beskrivning | Riktningspiltejp |
| Typ av lim | Permanent akryl, Permanent, Tryckkänslig |
| Färg | Vitt på blått |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Tejpa |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Rörmarkör |
| För användning med (applikation) | Rör- och ventilmärkning |
| Antal per förpackning | 1300 Marker/Rull |
| Visa mer |