Läs mer
Brady™ Riktningspiltejp
Produktkod. 12769664
Mått (LxB):
33 m x 25 mm
33 m x 50 mm
33 mx 100 mm
Färg:
Svart på grått
Svart på ockra
Svart på orange
Svart på vitt
Vitt på blått
Vitt på grönt
Vitt på lila
Vitt på rött
Vitt på svart
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 12769664
Brand: Brady™ 275122
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Riktad flödespiltejp kan öka säkerheten, förbättra drifteffektiviteten och ger 360 graders synlighet.
  • Riktad flödespiltejp kan öka säkerheten, förbättra drifteffektiviteten och ger 360 graders synlighet.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ROHS Miljööverensstämmelse, EU-direktiv 2002/95/EC, EU-direktiv 67/548 och 88/379
Beskrivning Riktningspiltejp
Typ av lim Permanent akryl
Färg Svart på ockra
Avsluta Glans
Formatera Tejpa
Material Polyester
Produkttyp Rörmarkör
För användning med (applikation) Rör- och ventilmärkning
Antal per förpackning 1300 Marker/Rull
Kvantitet 1300 Pk.
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0,0039 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.099 mm
Mått (LxB) 33 m x 50 mm
Längd (engelska) 108.27 ft.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 1,97 tum.
Bredd (metrisk) 50 mm
Alternativt artikelnummer PILTEJP: SVART/OCHRE(F) 50MMX33M