Läs mer
BD Discardit™ Excentrisk Luer-slip tvådelad spruta
Produktkod. 10345844
Volym (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Inkluderar:
BD Microlance Nål packad åt sidan
Utan nål
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 80
Produktkod. 10345844
Brand: BD 309050
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd för sterila applikationer. BD Biosciences™ Discardit™ Excentrisk Luer-Slip tvådelad spruta är engångsspruta efter engångsanvändning.
  • Sterila
  • Engångsbruk
  • Tvådelad spruta
  • Leur-Slip
  • Disponibel
  • Klart
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Plast
Färg Klart
Inkluderar Utan nål
Latexfri Ja
Produkttyp Excentrisk Luer-slip 2-delad spruta
Disponibel Engångsbruk
Examen 0.2 mL
Kvantitet 100/Pk.
Volym (metrisk) 5 mL
Anslutningstyp Excentrisk Luer Slip
Graderad Ja
Sterilitet Sterila