Läs mer
BD Discardit™ Excentrisk Luer-slip tvådelad spruta
Volym (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Inkluderar:
BD Microlance Nål packad åt sidan
Utan nål
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 80
Beskrivning
- Sterila
- Engångsbruk
- Tvådelad spruta
- Leur-Slip
- Disponibel
- Klart
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen (kropp) |
| Färg | Klart |
| Nålmätare | 21 G |
| Inkluderar | BD Microlance Nål packad åt sidan |
| Latexfri | Ja |
| Produkttyp | Excentrisk Luer-slip 2-delad spruta |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Volym (metrisk) | 5 mL |
| Anslutningstyp | Excentrisk Luer Slip |
| Visa mer |