Läs mer
Fisherbrand™ Dispenser tips
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
0,1 ml
0,5 ml
1,25 ml
2,5 ml
5 ml
5,0 ml
12,5 ml
25 ml
50 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 12,5 ml |
| Sterilitet | Sterila |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 8655 |
| För användning med (applikation) | För dispensering av vätskor med hög viskositet, högt ångtryck |
| Produkttyp | Dispenserspets |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polypropen |