Läs mer
Fisherbrand™ Dispenser tips
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
0.1 mL
0,5 ml
0.5 mL
1,25 ml
1.25 mL
2.5 mL
5 ml
5,0 ml
12,5 ml
12.5 mL
25 ml
50 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 12.5 mL |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 8655 |
| För användning med (applikation) | För dispensering av vätskor med hög viskositet, högt ångtryck |
| Produkttyp | Dispenserspets |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polypropen |