Läs mer
BRAND™ Dispensette™ S Trace Analysis Analog-justerbara flaskdispensrar
Produktkod. p-7070753 Handla allt Brand Produkter
Inkluderar:
Dispensette S bottletop dispenser (for GL 45 threaded bottles), DE-M marking, performance certificate, telescoping filling tube, mounting tool, and boddle adapters GL 28-S 28 (ETFE, GL 32 (ETFE), and S40 (PTFE)
Dispensette S bottletop dispenser (for GL 45 threaded bottles), DE-M marking, performance certificate, telescoping filling tube, recirculation tube (optional), mounting tool, and boddle adapters GL 28-S 28 (ETFE, GL 32 (ETFE), and S40 (PTFE)
Material:
Platina Iridium ventilfjäder
Tantalventilfjäder
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15408103
Brand: BRAND™ 4640040
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Utloppsrör, ventilmonterings-/kalibreringsverktyg, ETFE- och PTFE-adaptrar (GL28, GL32, S40), teleskoperande påfyllningsrör, återcirkulationsrör (tillval), prestandacertifikat, bruksanvisning
De Dispensette S Trace Analysis flaskdispenser är för exakt volymdispensering av högrent media för spåranalys. Komponenterna i vätskebanan har valts ut för att endast innehålla material med högsta renhet, såsom fluoroplaster och safir. Resultatet är spårmetallhalten i den dispenserade vätskan i allmänhet i det låga ppb-intervallet, eller till och med i ett lågt ppt-intervall, beroende på applikation.
  • Enkelt att montera utloppsrör tillgängligt med eller utan integrerad recirkulationsventil
  • Designad utan extra tätningsringar för enkel rengöring och underhåll
  • Utbytbar utloppsventil med säkerhetsventil
  • Olivformad påfyllningsventil för fastare infästning av påfyllningsrör
  • Förbättrad flödesteknik resulterar i snabbare priming
  • Bågat spår för säker volyminställning på analoga dispensrar
Garanti
Ett år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet 0.5% (50μL)
Vinkel 90°
Produkttyp Dispenser för flaska
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Färg Gray
Densitet Up to 3.8 g/cm3
Beskrivning Utan återföringsventil
Kanaler 1
Material Platina Iridium ventilfjäder
Volym (metrisk) 1 till 10 ml
Visa Analog
För användning med (applikation) Dispensering av syror, baser och väteperoxid i volymintervallet från 1 till 10 ml
Inkluderar Dispensette S bottletop dispenser (for GL 45 threaded bottles), DE-M marking, performance certificate, telescoping filling tube, mounting tool, and boddle adapters GL 28-S 28 (ETFE, GL 32 (ETFE), and S40 (PTFE)
Ökar 0.2 mL
Precision 0.1% (10μL)
Temperatur (engelska) 59°F to 104°F
Temperatur (metrisk) 15°C to 40°C
Ångtryck Up to 600 mbar
Viskositetsbetyg Up to 500 mm 2/s
Garanti 2 Year