Läs mer
Buerkle™ DispoPicker engångsprovtagare
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15581741 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 ml
100 ml
Längd (metrisk):
300 mm
500 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 15581741
Brand: Buerkle™ 53935551
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Prover pulver och småkorniga bulkmaterial. De Buerkle™ DispoPicker Disposable Sampler har en stängd spets för att förhindra provmaterial från att sippra tillbaka ut ur provlansen.
  • För pulver och småkorniga bulkmaterial
  • Stängd spets förhindrar provmaterial från att sippra tillbaka ut ur lansen
  • Idealisk för tvärsnittsprover
  • Renrum tillverkat
  • Sterila sorter steriliseras av gammastrålar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provtagare
Material HDPE
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 3,38 oz.
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Sterilitet Sterila
Diameter (metrisk) 21 mm
Längd (metrisk) 500 mm