Läs mer
Epredia™ Engångsbladshållare
Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Bladbärare E
Bladbärare för engångsbruk E
För användning med (utrustning):
HM 310, HM 315 och HM 325
Laxstjärtstilsenhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Engångsbladshållare
- Bladvinkel och bladjusteringsspakar är avtagbara för att skydda användarinställningarna (Endast version 2 och 3 enheter)
- Koncentrisk spak låses på laxstjärten för att minska oavsiktlig rörelse av hållaren (Endast version 2 och 3 enheter)
- Snabbklämsystem för hög- och lågprofilblad
- Justerbar släppningsvinkel
- Det rörliga knivskyddet täcker bladet helt i alla lägen
- Knivhållarfot ingår
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | E Typ bladhållare för laxstjärtsmodeller |
| Produkttyp | Bladbärare för engångsbruk E |
| För användning med (utrustning) | Laxstjärtstilsenhet |