Läs mer
Epredia™ Engångsbladshållare
Produktkod. 12647876 Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Bladbärare E
Bladbärare för engångsbruk E
För användning med (utrustning):
HM 310, HM 315 och HM 325
Laxstjärtstilsenhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12647876
Brand: Epredia™ 705050
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd låg- och högprofilsblad med snabbklämsystemet Epredia™ Engångsbladshållare.
Engångsbladshållare
  • Bladvinkel och bladjusteringsspakar är avtagbara för att skydda användarinställningarna (Endast version 2 och 3 enheter)
  • Koncentrisk spak låses på laxstjärten för att minska oavsiktlig rörelse av hållaren (Endast version 2 och 3 enheter)
  • Snabbklämsystem för hög- och lågprofilblad
  • Justerbar släppningsvinkel
  • Det rörliga knivskyddet täcker bladet helt i alla lägen
  • Knivhållarfot ingår
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning E Typ bladhållare för laxstjärtsmodeller
Produkttyp Bladbärare för engångsbruk E
För användning med (utrustning) Laxstjärtstilsenhet