Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Disponibel slipad skarvhylsa
För användning med (utrustning):
För markfogar NS 14/23
För markfogar NS 24/29
För markfogar NS 45/40
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Tunnväggig
- Enastående kemikaliebeständighet vid driftstemperaturer från -200 till +260° C
- Utan greppkrage, förenklar användningen av fogklämmor
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | För markfogar NS 45/40 |
| Material | PTFE |
| Kvantitet | 10 |
| Temperaturområde (metriskt) | -200 till +260° C |
| Tjocklek | 50μ m |
| Standard konisk led nr. | 45/40 |
| Typ | Disponibel |