Läs mer
Fisherbrand™ Inokulationsslingor för engångsbruk
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym:
1μ L
10μ L
Sterilitet:
Sterila
Kvantitet:
25 slingor (individuellt packade)
50 slingor (individuellt packade)
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Beskrivning
- Idealisk för anaeroba mikrobiologitillämpningar där djup agarympning krävs
- Används i situationer där det inte är praktiskt att flamma, såsom under huvor och i anaerobisk kammare
- Högpåverkande polystyrenöglor är släta och flexibla för att underlätta jämna, jämna ränder utan att skada gelytan
- Tillräckligt styv för att penetrera media för inokulering under ytan
- Engångsöglor behöver inte flamma, vilket bidrar till att eliminera risken för infektion på grund av aerosolbildning av patogena ämnen
- Kan användas under huvor utan fara
- Färgkodad för enkel storleksidentifiering
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Volym | 1μ L |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Blått |
| Kvantitet | 50 slingor (individuellt packade) |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |