Läs mer
Thermo Scientific™ Disposable IR Cards, 5x10cm, NaCl window, 15mm aperture
Kvantitet:
25-pack
5-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
- Size: 5 x 10cm
- NaCl window
- 15mm aperture
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Disposable IR Cards |
| Kvantitet | 5-pack |