Läs mer
Luer-slip tvådelad engångsspruta för tuberkulin
Volym (metrisk):
1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Innehåller
Endast tuberkulinsprutor. (Nålar ingår ej; säljs separat.)
- Helt synlig glastunna för visuell verifiering
- Ergonomisk lättmetall, plastdesign
- 2 ml fat med 0,1 ml stegvis trigger
- Säkert och enkelt nålbyte via luer lock-anslutning
- Begränsade reservdelar för enkel service
- Kokbar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | DIN, EN, ISO och FDA-standarder, kvalitetsledningssystem certifierat enligt ISO 13485:2003 / AC 2007, CE-märkt |
| Material | Polypropen |
| Färg | Genomskinlig fat |
| Beskrivning | Fläcksäker våg |
| Inkluderar | Endast sprutor. (Nålar säljs separat.) |
| Latexfri | Ja |
| Produkttyp | Luer-slip 2-delad tuberkulinspruta |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Examen | 0.01 mL |
| Visa mer |