Läs mer
3M™ Engångsrespirator för partiklar, 8000-serien
Handla allt 3M Produkter
Filtereffektivitet:
FFP1 NR D
FFP2
FFP2 NR D
Med utandningsventil:
Ja
Nej
No
Yes
Kvantitet:
1 st
10/Pk.
20/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Beskrivning
3M Partikelrespirator P1 P1 för mekaniskt genererade partiklar slipning, slipning, krossning och sågning Ej TGA-godkänd Ej tillåten för klinisk användning
The 3M™ Respirators 8000 Series provide lightweight, comfortable and effective respiratory protection against dust and mist. The convex shape, twin strap design, nose foam and nose clip ensure comfortable wear over a range of face sizes. The collapse resistant shell and proprietary 3M™ respirators offer durable, comfortable protection particularly in hot and humid conditions. Dusts, mists and metal fumes are the most common respiratory hazards in the working environment as by-products of processes such as grinding and mixing. 3M respirators provide comfortable, maintenance-free protection against these particular hazards.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | European Community Directive 89/686/EEC, EN 149:2001 A1:2009, CE |
| Designtyp | Cup/Molded |
| Disponibel | Single-use |
| Filtertyp | FFP1 NR D |
| Produkttyp | General Purpose Particulate Respirator |
| Med utandningsventil | No |
| Filtereffektivitet | FFP1 NR D |
| För användning med (applikation) | Protection against dust and mist |
| Latexfri | Yes |
| Modell | 8710 |
| Visa mer |