Läs mer
3M™ Engångsrespirator för partiklar, 8000-serien
Produktkod. 11723363 Handla allt 3M Produkter
Filtereffektivitet:
FFP1 NR D
FFP2
FFP2 NR D
Med utandningsventil:
Ja
Nej
No
Yes
Kvantitet:
1 st
10/Pk.
20/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Produktkod. 11723363
Brand: 3M™ 7000006980
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
3M Partikelrespirator P1 P1 för mekaniskt genererade partiklar slipning, slipning, krossning och sågning Ej TGA-godkänd Ej tillåten för klinisk användning
The 3M™ Respirators 8000 Series provide lightweight, comfortable and effective respiratory protection against dust and mist. The convex shape, twin strap design, nose foam and nose clip ensure comfortable wear over a range of face sizes. The collapse resistant shell and proprietary 3M™ respirators offer durable, comfortable protection particularly in hot and humid conditions. Dusts, mists and metal fumes are the most common respiratory hazards in the working environment as by-products of processes such as grinding and mixing. 3M respirators provide comfortable, maintenance-free protection against these particular hazards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad European Community Directive 89/686/EEC, EN 149:2001 A1:2009, CE
Designtyp Cup/Molded
Disponibel Single-use
Filtertyp FFP1 NR D
Produkttyp General Purpose Particulate Respirator
Med utandningsventil Yes
Filtereffektivitet FFP1 NR D
För användning med (applikation) Protection against dust and mist
Latexfri Yes
Modell 8812
Kvantitet 10/Pk.
Motståndskraftig mot Dusts, mists and Metal fumes
Form Convex
Sterilitet Non-sterile
FDA godkänd kirurgisk mask No
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Privacy Policy.