Läs mer
Azpack™ Engångsplastbehållare
Produktkod. 11348103
Kapacitet (metrisk):
20 mL
30 mL
Höjd (metrisk):
29 mm
42 mm
Stil:
Avsmalnande
Squat Form, avsmalnande
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11348103
Brand: Azpack™ 11348103
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen. Azpack™ Engångsplastbehållare är genomskinliga med gjutna graderingar för enkla doseringsmätningar.
  • Polypropen
  • Genomskinligt
  • Disponibel
  • Gjutna graderingar
  • Avsmalnande sidor
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Material Polypropen
Graduation Range 5 ml till 20 ml
Höjd (metrisk) 29 mm
Kvantitet 100 Pk.
Typ Bägare
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Stil Squat Form, avsmalnande