Läs mer
Cole-Parmer™ Disposable Polypropylene Griffin Low-form Beakers
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
600 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
- Disposable polypropylene Griffin low-form beakers, 600 mL
- Graduated in mL and oz.
- Available in packs of 25
- Autoclavable
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Griffin Low-form Beaker |
| Material | Polypropen |
| Nedre typ | Plan |
| Kapacitet (engelska) | 20 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 600 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Färg | Klart |
| Kvantitet | 25 Beakers |
| Diameter (engelska) Yttre | 4,5 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11.4 cm |
| Visa mer |