Läs mer
Kartell™ Technicon™ Beckman™, Konelab™ Provkoppar av polystyren
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2 ml
4 ml
Höjd (metrisk):
22,6
24,9 mm
37,9 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
Tillverkad med kristallklar polystyren för optimal synlighet. Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ Provkoppar används för provanalys.
- Ett urval av kristallklara polystyren autoanalysatorkoppar med koniska baser
- För Technicon™ , Beckman™ , Konelab™
- Levereras utan lock
- Graderad
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1000/pk. |
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Kopp |
| Material | Polystyren |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (utrustning) | För Technicon™ , Beckman™ och Konelab™ analysatorer |
| Höjd (metrisk) | 24,9 mm |