Läs mer
Greiner Bio-One Avfallspåsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10028690
Mått (L x B):
500 x 300mm
780 x 400mm
780 x 600mm
1100 x 700mm
Kapacitet (metrisk):
10 L
30 L
65 L
130 L
Material:
Polyamid
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Paket med 500
Produktkod. 10028690
Brand: Greiner Bio-One 646401
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För hygienisk kassering av kontaminerade laboratorieartiklar. Greiner Bio-One Avfallspåsar finns i polypropen och polyamid.
  • Icke-steril
  • Polypropen (PP) lämplig för ångautoklaver
  • Polyamid (PA) lämplig för varmluftssterilisatorer
  • Folietjocklek: 0,05 mm
  • Nominell kapacitet från 10L till 130L
  • Endast för engångsbruk
Skydda från direkt ljus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 65 L
Färg Genomskinligt
För användning med (applikation) Hygieniskt avfallshantering av kontaminerade laboratorieartiklar
Material Polyamid
Tjocklek (metrisk) 0.05 mm
Mått (L x B) 780 x 600mm