Läs mer
Scientific Industries SI™ Disruptor Genie™ Digital Cell Disruptor
Produktkod. p-6966018
Pluggtyp:
CH-kontakt
EU-kontakt
Modell:
SI-DD58
SI-DD78
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15577345
Brand: Scientific Industries SI™ 83041287
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ökar störningseffektiviteten hos disruptionskulor med unik, patenterad mikrorörshållaredesign. Scientific Industries SI™ Disruptor Genie™ Digital Cell Disruptor ger kraftig mekanisk cellstörning.
    • Digital modell är idealisk för exakta, reproducerbara, repeterbara resultat.
    • Har justerbar hastighet och hastighetslarm
  • Snabb handsfree-avbrott av upp till 12 mikrorör (1,5 ml eller 2,0 ml)
  • Levereras med NY Universal mikrorörshållare
  • Ställ in timern så att den går i upp till 15 minuter eller kontinuerligt
  • Lämplig för användning i kylrum eller inkubatorer
  • Billigare än ultraljudsenheter eller homogenisatorer
Applikationer inkluderar:
  • Avbrott i bakteriekulturer för nukleinsyraisolering och nedströms bearbetning
  • Malning av växtvävnad för DNA-extraktioner
  • Framställning av cellysat från jäst eller svamp
  • Snabb återsuspension av pellets
  • Upplösning av kemiska ämnen
Specifikationer
Hastighetsintervall 1000 till 2850 rpm
Elektriska krav 230 V, 50 Hz
Spänning 230 V
Håller Mikrorör
Rörkapacitet 1.5/2 mL
Pluggtyp EU-kontakt
Frekvens 50 Hz
Djup (metriskt) 165 mm
Höjd (metrisk) 190 mm
Bredd (metrisk) 122 mm
Vikt (metrisk) 4.3 kg
Modell SI-DD58
Inkluderar Universal hållare för mikrorör
Antal positioner 12