Läs mer
Dissekera Set
Material:
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Beschreibung
Rostfria instrument i en plånbok.
Satsen innehåller:
Satsen innehåller:
- 1 skalpell, polerat blad, SS ljusmönster, 35 mm
- 1 skalpell, polerat blad, SS ljusmönster, 45 mm
- 2 dissektionsnålar, helt i rostfritt stål
- 1 PVC-dissektionsrulle
- 1 fjädertång trubbig, SS, 125 mm
- 1 fjädertång vass med styrstift, SS, 125 mm
- 1 Dissektionssax, öppna skaft, SS, 112 mm
- 1 förstoringsglas
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Dissekera Set |
| Material | Rostfritt stål |
| Inkluderar | 1 skalpell (35 mm), 1 skalpell (45 mm), 2 dissektionsnålar, 1 PVC-dissektionsrulle, 1 fjädertång trubbig (125 mm), 1 fjädertång skarp med styrstift (125 mm), 1 dissektionssax (öppna skaft, 112 mm), 1 förstoringsglas |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur