Läs mer
Destillationsstandard ASTM D 86; NF EN ISO 3405 (Nominellt värde: 164-357° C), Paragon Scientific™
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Beskrivning
- Certifierat referensmaterial för destillation
- Tillverkad i enlighet med ASTM / EN eller IP-testmetoder
- Certifierad via Round Robin
- Levereras med MSDS.
- Säkerhetsförpackning som är manipulerad.
- 12 månaders hållbarhet.
- Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Specifikationer
| UN-nummer | UN 1202 |
| Kvantitet | 250 mL |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P330-Skölj munnen.
- P331-Framkalla INTE kräkning.
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.