Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Destilleringslänkar
Standard konisk fog:
NS 14/23
NS 14/23, NS 14/23
NS 14/23, NS 29/32
NS 24/29
NS 29/32
NS 29/32, GL 14
NS 29/32, NS 14/23
NS 29/32, NS 29/32
Längd (metrisk) jacka:
160 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Med Liebig kondensor
- Uttag med NS-kon
- Vattenanslutning med glasoliver, med NS-uttag
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | För destillationstermometrar med 55 mm inbyggnadslängd |
| Typ | Destilleringslänk |
| Material | Duran Glas |
| Standard konisk fog | NS 14/23 |
| Längd (metrisk) jacka | 160 mm |