Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Distributionsrör Med Frit
Produktkod. p-7222471
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
För användning med (applikation):
Specifika lätta lösningsmedel
Specifika tunga lösningsmedel
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10204151
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05433203
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Fördelningsrör med fritta (porositet: 0)
  • För specifika lätta lösningsmedel
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 ml
För användning med (applikation) Specifika tunga lösningsmedel