Läs mer
Elma™ Skiljeväggsset
Produktkod. 17831946
Djup (metriskt):
50 mm
60 mm
90 mm
130 mm
Mått (L x B x H):
50 x 105 x 1 mm
60 x 100 x 1 mm
90 x 105 x 1 mm
90 x 200 x 1 mm
130 x 255 x 1 mm
Produktkod. 17831946
Brand: Elma™ 1125221
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Modulärt korgsystem för Elmasonic P, Elmasonic Välj och LÄTT.
  • För vertikal uppdelning av modulkorgen
  • Rostfritt stål med plasthandtag (10 till 120 och 180 till 300) eller Rilsan beläggning (150)
  • Ergonomiska handtag
  • Autoklaveringsbar
  • Bajonetthål i botten för montering av hållare (t.ex Elma Stift, silikonhållare bottenkam)
  • Fyrkantiga öppningar i sidoväggarna för montering av silikonhållare
Specifikationer
Typ Skiljevägg
Djup (metriskt) 90 mm
För användning med (utrustning) Fisherbrand Välja, Fisherbrand LÄTT, Elmasonic P, Elmasonic Välja, Elmasonic LÄTT
Material Rostfritt stål
Mått (L x B x H) 90 x 105 x 1 mm