Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-leucin, 99+%
Produktkod. 10012230 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
250 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
250g
25g
Produktkod. 10012230
Brand: Thermo Scientific Chemicals 172132500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 328-39-2 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 328-39-2
Molekylformel C6H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 131.18
MDL-nummer MFCD00063087
InChI-nyckel ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-leucine, h-dl-leu-oh, leucine, dl, rs-leucine, +--leucine, dl-2-amino-4-methylpentanoic acid, 2-amino-4-methyl-pentanoic acid, l-1-13c leucine, l-1-14c leucine, leucine,d
PubChem CID 857
ChEBI CHEBI:25017
IUPAC-namn 2-amino-4-metylpentansyra
LEDER CC(C)CC(N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Leucine
Namnnotering 99+%
Färg Vitt
Tungmetaller (som Pb) 20ppm max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förlust vid torkning 0.3% max.
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 447
Merck Index 14, 5451
Sulfaterad ask 0.1% max.
Kvantitet 250 g
Formel vikt 131.17
Procent renhet 99.0 to 101.0% (on dry substance)
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.