Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-serin metylesterhydroklorid, 99 %
Produktkod. 10194590 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
Produktkod. 10194590
Brand: Thermo Scientific Chemicals 207450100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
C4H9NO3·HCl
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C4H9NO3·HCl
MDL-nummer MFCD00012593
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Serine methyleester hydrochloride
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOCH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Beilstein 04, 512
Kvantitet 10 g
Formel vikt 155.58
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.