Läs mer
Gibco™ DMEM, högt glukos, GlutaMAX™ Tillägg, pyruvat
Kvantitet:
10 x 500 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
5000ml
500ml
Descripción
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller. Celler som framgångsrikt odlats i DMEM inkluderar primära fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVECs och glatta muskelceller, såväl som cellinjer som HeLa, 293, Cos-7 och PC-12. Vi erbjuder en mängd olika DMEM-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer.
Att använda DMEM
DMEM är unikt från andra medier eftersom det innehåller 4 gånger koncentrationen av aminosyror och vitaminer än det ursprungliga Eagle's Minimal Essential Medium. DMEM formulerades ursprungligen med låg glukoshalt (1 g/L) och natriumpyruvat, men används ofta med högre glukosnivåer, med eller utan natriumpyruvat. DMEM med GlutaMAX™ tillägg minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak och förbättrar cellviabilitet och tillväxt i ett lättanvänt format. DMEM innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver DMEM tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). DMEM använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (3,7 g/L), och kräver därför en miljö –på 5 10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Produktanvändning För mänsklig
ex vivo vävnads- och cellodlingsbearbetning. VARNING: När den används som en medicinsk utrustning, begränsar federal lag denna apparat till försäljning av eller på order av en läkare. Kunder som använder Gibco™ DMEM i en tillverkningsprocess, som har en anmälan till FDA, kan begära ett auktorisationsbrev från oss för att referera till vår typ II Drug Master File (DMF).
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem DMEM
tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en identisk DMEM-produkt tillverkad i vår anläggning i Skottland (31966-021). Denna anläggning är också registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad till ISO 13485 standard.
Att använda DMEM
DMEM är unikt från andra medier eftersom det innehåller 4 gånger koncentrationen av aminosyror och vitaminer än det ursprungliga Eagle's Minimal Essential Medium. DMEM formulerades ursprungligen med låg glukoshalt (1 g/L) och natriumpyruvat, men används ofta med högre glukosnivåer, med eller utan natriumpyruvat. DMEM med GlutaMAX™ tillägg minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak och förbättrar cellviabilitet och tillväxt i ett lättanvänt format. DMEM innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver DMEM tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). DMEM använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (3,7 g/L), och kräver därför en miljö –på 5 10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Produktanvändning För mänsklig
ex vivo vävnads- och cellodlingsbearbetning. VARNING: När den används som en medicinsk utrustning, begränsar federal lag denna apparat till försäljning av eller på order av en läkare. Kunder som använder Gibco™ DMEM i en tillverkningsprocess, som har en anmälan till FDA, kan begära ett auktorisationsbrev från oss för att referera till vår typ II Drug Master File (DMF).
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem DMEM
tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en identisk DMEM-produkt tillverkad i vår anläggning i Skottland (31966-021). Denna anläggning är också registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad till ISO 13485 standard.
Especificaciones
Especificaciones
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Dulbeccos modifierade örnmedium |
| Med tillsatser | Högt glukos, Natriumpyruvat, GlutaMAX, Fenolrött |
| Utan tillsatser | Utan HEPES |
| För användning med (applikation) | Vävnads- och cellodlingsbearbetning, däggdjurscellodling |
| Kvantitet | 500 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 standarder, FDA |
| pH | 6,8 till 7,2 |
| Innehåll och lagring | 2 till 8 °C |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido