Läs mer
Gibco™ DMEM, låg glukos, pyruvat
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7075811
Kvantitet:
10 x 500 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
5000ml
500ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11564446
Brand: Gibco™ 31885023
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
DMEM, låg glukos, pyruvat
Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller. Celler som framgångsrikt odlats i DMEM inkluderar primära fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVEC och glatta muskelceller, såväl som cellinjer som HeLa, 293, Cos-7 och PC-12. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ DMEM-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget .
DMEM är unikt från andra medier då det innehåller 4 gånger koncentrationen av aminosyror och vitaminer än originalet Eagle's Minimal Essential Medium. DMEM formulerades ursprungligen med låg glukoshalt (1 g/L) och natriumpyruvat, men används ofta med högre glukosnivåer, med eller utan natriumpyruvat.
Produktens avsedda användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ DMEM tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ DMEM-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (11885-084). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
DMEM innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver DMEM tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). DMEM använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (3,7 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp Dulbeccos modifierade örnmedium
Med tillsatser Låg glukos, Glutamin, Natriumpyruvat, Fenolrött
Utan tillsatser Utan HEPES
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
pH 7,0 till 7,4
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Beskrivning Dulbeccos modifierade örnmedium (DMEM), 500 ml, flytande, 1 x koncentration, 7,0 till 7,4 pH, med lågt glukos, L-glutamin, natriumpyruvat, fenolrött, 12 månaders hållbarhet, 300 till 340 mOsm/kg för däggdjursceller C, för däggdjursceller