Läs mer
STEMCELL Technologies DMH1
Produktkod. p-7217396
Encompass_Preferred
Kvantitet:
1 mg
10 mg
Produktkod. 17140252
Brand: STEMCELL Technologies 73632
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Activin/Nodal/TGFβ pathway inhibitor; Inhibits ALK2
  • DMH1 (dorsomorphin homolog 1) is a selective inhibitor of activin receptor-like kinase 2 (ALK2; IC50 = 13 - 108 nM), a type I bone morphogenetic protein (BMP) receptor (Hao et al.; Mohedas et al.) DMH1 exhibits no detectable inhibition of ALK4, ALK5, AMPK, KDR (VEGFR2), or PDGFRβ, although it inhibits ALK1 and ALK3 at nanomolar concentrations (Hao et al.; Mohedas et al.)
Specifikationer
CAS 1206711-16-1
Synonym Dorsomorphin homolog 1
Kvantitet 1 mg
Molekylformel C24H20N4O
Renhet ≥98%
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.