Läs mer
Eurofins DiscoverX DMPK Protein, Active
Beskrivning
Myotonic dystrophy (DM1) is the most common form of muscular dystrophy in adults, caused by amplification of an unstable (CTG)n repeat in the 3' untranslated region (3'-UTR) of the DM1 protein kinase (DMPK) gene. Myotonic dystrophy protein kinase (DMPK) is a serine threonine kinase encoded by the DM-1 locus.
GenBank NM_004409
Specifikationer
Specifikationer
| Formulering | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Molekylvikt (g/mol) | 65 kDa |
| Kvantitet | 10 μg |
| Art | Human |
| Rekombinant | Recombinant |
| Protein Tag | N-terminal 6His |
| Uttryckssystem | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Proteinform | Truncated |
| Renhet eller kvalitetsklass | ≥66% |
| Protein | DMPK, active |
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.