Läs mer
Eppendorf™ DNA LoBind™ Rör
Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2,0 ml
5 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Förpackning:
1 påse x 500 rör
200 rör (2 påsar x 100 rör)
200 rör (4 påsar x 50 rör)
200 rör (5 påsar x 40 rör)
200 rör (8 påsar x 25 rör)
4 påsar med 50 st
Förslutningstyp:
Skruvlock
Snap Cap
SnapTec Lock
Max. RCF:
17 000 x g
19 500 x g
25 000 x g
30 000 x g
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 500
Beskrivning
Maximera provåtervinningen av nukleinsyror genom att avsevärt minska prov-till-yta-bindningen med dessa rör. Eppendorf™ Polypropen-DNA LoBind Rör är idealiska för provberedning och långtidsförvaring.
- Ytbeläggningsfri, inklusive ämnen som silikon, för att minska risken för provinterferens.
- Lot-certifierad PCR renhetsgrad garanterar frihet från humant DNA, DNas, RNas och PCR-hämmare.
- Tillgänglig i tub-, mikroplatta- och djupbrunnsplattformat för bekväm uppskalning av experiment.
- Precisionslockförsegling minimerar avdunstningshastigheten i rörformatet.
- Lämplig för molekylärbiologiska tillämpningar med en centrifugeringshastighet på upp till 30 000 xg (25 000 xg för 2,0 ml rör).
- Snäpp, skruva och SnapTec™ kapsylalternativ tillgängliga.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | HDPE |
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Material | Polypropen |
| Förpackning | 200 rör (5 påsar x 40 rör) |
| Kvantitet | 200 rör (2 påsar med 100) |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Cylindrisk |
| Rena påståenden | PCR Rengör |
| Visa mer |