Läs mer
Eppendorf™ DNA LoBind™ Rör
Produktkod. 17453703 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2,0 ml
5 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Förpackning:
1 påse x 500 rör
200 rör (2 påsar x 100 rör)
200 rör (4 påsar x 50 rör)
200 rör (5 påsar x 40 rör)
200 rör (8 påsar x 25 rör)
4 påsar med 50 st
Förslutningstyp:
Skruvlock
Snap Cap
SnapTec Lock
Max. RCF:
17 000 x g
19 500 x g
25 000 x g
30 000 x g
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 500
Produktkod. 17453703
Brand: Eppendorf™ 0030122275
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Släpp lös kraften av precision i din DNA-forskning med Eppendorf DNA LoBind Rör. Konstruerad med proprietär LoBind teknik, dessa mikrocentrifugrör omdefinierar provhanteringen, minimerar risken för förlust och maximerar DNA-återvinningen. Dessa rör är idealiska för applikationer med låg koncentration, inklusive PCR, qPCR och DNA-sekvensering, och säkerställer noggrannhet, renhet och optimalt utbyte.
Maximera provåtervinningen av nukleinsyror genom att avsevärt minska prov-till-yta-bindningen med dessa rör. Eppendorf™ Polypropen-DNA LoBind Rör är idealiska för provberedning och långtidsförvaring.
  • Ytbeläggningsfri, inklusive ämnen som silikon, för att minska risken för provinterferens.
  • Lot-certifierad PCR renhetsgrad garanterar frihet från humant DNA, DNas, RNas och PCR-hämmare.
  • Tillgänglig i tub-, mikroplatta- och djupbrunnsplattformat för bekväm uppskalning av experiment.
  • Precisionslockförsegling minimerar avdunstningshastigheten i rörformatet.
  • Lämplig för molekylärbiologiska tillämpningar med en centrifugeringshastighet på upp till 30 000 xg (25 000 xg för 2,0 ml rör).
  • Snäpp, skruva och SnapTec™ kapsylalternativ tillgängliga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial HDPE
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Material Polypropen
Förpackning 200 rör (4 påsar x 50 rör)
Kvantitet 200 rör (2 påsar med 100)
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Form Cylindrisk
Rena påståenden PCR Rengör
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Skruvlock
Produkttyp Provrör
Max. RCF 17 000 x g
Renhet eller kvalitetsklass PCR Clean (icke-steril)