Läs mer
Thermo Scientific™ DNA-markör, brett sortiment
Kvantitet:
1 mL
2 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
2ml
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Molekylviktsmarkör |
| Form | Vätska |
| Kvantitet | 1 mL |