Läs mer
Thermo Scientific™ DNA-polymeras I (10 U/μ L)
Produktkod. p-4521380 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
2 500 U
500 U
Förpackningsstorlek:
2500 enheter
500 enheter
Product Code. 10364630
Brand: Thermo Scientific™ EP0041
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
DNA-polymeras I är ett mallberoende DNA-polymeras som katalyserar 5'→ 3'-syntes av DNA.
DNA-polymeras I, ett mallberoende DNA-polymeras, katalyserar 5'→ 3'-syntes av DNA. Enzymet uppvisar också 3'→ 5' exonukleas (korrekturläsning) aktivitet, 5'→ 3'-exonukleasaktivitet och ribonukleas H-aktivitet.
Höjdpunkter
  • Inkorporerar modifierade nukleotider (t.ex. biotin-, digoxigenin-, aminoallyl-, fluorescensmärkta nukleotider)
  • Aktiv i flera buffertar , inklusive restriktionsenzym, PCR och RT-buffertar
Användningsområden
  • DNA-märkning genom nick-translation i samband med DNas
  • Andra-strängssyntes av cDNA i samband med RNas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 10 U/μ L
Beskrivning DNA-polymeras I
Polymeras DNA-polymeras I
Kvantitet 500 U